Stampa…
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
146080050 146080250
ACRO146080050EA 36 EUR
ACRO146080050 ACRO146080250
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane ca. 94% balance TPPO
(1-Ethoxycarbonylethylidene)triphenylphosphorane
Formula: C₂₃H₂₃O₂P
Punto di fusione: 157…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00009160
CAS Number: 5717-37-3
EINECS: 227-215-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ca. 94 %
GC ≥96.0 %