(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011948 CAS Number: 56602-33-6 EINECS: 260-279-1 |