Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
TMSS
Purity: 98%
CAS No.: 4098-98-0
Molecular Formula: Si[Si(CH3)3]4
Formula Weight: 320.85
Melting Point: 266-268° subl.
MDL No.: MFCD00054859
Formula:
C₁₂H₃₆Si₅ Peso molecolare: 320.842 g/mol Punto di fusione: 266…268 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054859 CAS Number: 4098-98-0 |