Tetrakis(dimethylsiloxy)silane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tetrakis(dimethylsilyl) orthosilicate
Purity: 97%
CAS No.: 17082-47-2
Molecular Formula: C8H28O4Si5
Formula Weight: 328.73
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.3880
Melting Point: -60°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1793898
MDL No.: MFCD00053848
Formula:
C₈H₂₈O₄Si₅ Peso molecolare: 328,73 g/mol Punto di ebollizione: 188…190 °C Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,884 Flash Pt: 67 °C (153 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053848 CAS Number: 17082-47-2 |