Isobornyl acetate ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 94%
CAS No.: 125-12-2
Molecular Formula: C12H20O2
Formula Weight: 196.29
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 220-224°
Beilstein Reference: 3197572
MDL No.: MFCD00135943
Formula:
C₁₂H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 220…224 °C Densità: 0,990 Flash Pt: 89 °C (192 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00135943 CAS Number: 125-12-2 EINECS: 204-727-6 |