Stampa…
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
379360100 379360250
ACRO379360100EA 81.4 EUR
ACRO379360100 ACRO379360250
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde 98%
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06408022
CAS Number: 22934-51-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %