Stampa…
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41262.0005 8.41262.0025
8.41262.0005EA 94.8 EUR
8.41262.0005 8.41262.0025
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt per sintesi, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Formula: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009798
CAS Number: 54970-72-8
EINECS: 259-416-8
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 265.05 g/mol
pH 7 (53 g/l, H2O, 20 °C)