3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 54970-72-8
Molecular Formula: C6H3Cl2NaO4S
Formula Weight: 265.05
Melting Point:
Formula:
C₆H₃Cl₂NaO₄S Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009798 CAS Number: 54970-72-8 EINECS: 259-416-8 |