Stampa…
1,4-Butandiol monovinyl ether ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-(Vinyloxy)butan-1-ol
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
T1796-25ML T1796-500ML T1796-100ML
TCIAT1796-25MLEA 16 EUR
TCIAT1796-25ML TCIAT1796-500ML TCIAT1796-100ML
1,4-Butandiol monovinyl ether ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1,4-Butandiol monovinyl ether
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Flash Pt: 80°C
MDL Number: MFCD00080697
CAS Number: 17832-28-9
EINECS: 241-793-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0696b7d13d2c08adf87959e5b62c25157186f96e&vid=0696b7d13d2c08adf87959e5b62c25157186f96e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %