Stampa…
Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl 2-(3-chloropropyl)malonate
L14776.06 L14776.14
L14776.06EA 38.7 EUR
L14776.06 L14776.14
Diethyl (3-chloropropyl)malonate ≥98%
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Purity: 98% CAS No.: 18719-43-2 Molecular Formula: C10H17ClO4 Formula Weight: 236.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 102°/1mm Beilstein Reference: 1785711 MDL No.: MFCD00009169
Formula: C₁₀H₁₇ClO₄
Peso molecolare: 236,70 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C (1 mmHg)
Densità: 1,101
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009169
CAS Number: 18719-43-2