(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 52186-89-7
Molecular Formula: C24H24BF4O2P
Formula Weight: 462.23
Melting Point: 173-179°
Beilstein Reference: 4650673
Formula:
C₂₄H₂₄BF₄O₂P Peso molecolare: 462.23 g/mol Punto di fusione: 173…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051879 CAS Number: 52186-89-7 |