Stampa…
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)pyrazole, 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
H31580.03 H31580.06
H31580.03EA 48.8 EUR
H31580.03 H31580.06
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 19541-95-8 Molecular Formula: C10H11N3O Formula Weight: 189.22 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00462192
Formula: C₁₀H₁₁N₃O
Peso molecolare: 189,22 g/mol
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462192
CAS Number: 19541-95-8