Stampa…
D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
205230050 205230250
ACRO205230050EA 87.7 EUR
ACRO205230050 ACRO205230250
D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
D-(-)-Lyxose
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064362
CAS Number: 1114-34-7
EINECS: 214-212-8
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)