(±)-2-Piperazinecarboxylic acid dihydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 3022-15-9
Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl
Formula Weight: 203.07
Melting Point: 270-273°
MDL No.: MFCD00044803
Formula:
C₅H₁₂Cl₂N₂O₂ Punto di fusione: 270…273 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044803 CAS Number: 3022-15-9 |