Hydrocortisone-21-acetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 50-03-3
Molecular Formula: C23H32O6
Formula Weight: 404.51
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2066841
Merck Reference: 14,4787
MDL No.: MFCD00037714
Formula:
C₂₃H₃₂O₆ Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037714 CAS Number: 50-03-3 EINECS: 200-004-4 Merck Index: 14,4787 |