(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 103057-44-9
Molecular Formula: C9H17NO3
Formula Weight: 187.24
Melting Point: 60-62°
MDL No.: MFCD04038535
Formula:
C₉H₁₇NO₃ Punto di fusione: 60…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038535 CAS Number: 103057-44-9 |