[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 69891-92-5
Molecular Formula: C24H26BrO2P
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 183-195°
Beilstein Reference: 4117571
Formula:
C₂₄H₂₆BrO₂P Peso molecolare: 457.36 g/mol Punto di fusione: 183…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012000 CAS Number: 69891-92-5 EINECS: 274-189-5 |