Stampa…
Agitatori Roller 6 e 10 basic e digital
Fornitore: IKA
4010000 4012000 4011000 4013000
444-0819EA 1804 EUR
444-0819 444-0821 444-0820 444-0822
Agitatori Roller 6 e 10 basic e digital
Agitatori Agitatori rotanti/oscillanti
Gli agitatori a 6 o 10 rulli offrono un'azione basculante e rotante uniforme; i modelli basic sono caratterizzati da velocità fissa, mentre le unità digitali sono caratterizzate da velocità regolabile all'infinito. Utilizzati per l'agitazione di campioni ematici, sospensioni di solidi e liquidi e campioni viscosi. L'unità può essere utilizzata con tutte le provette tradizionali e i flaconi cilindrici. Gli attacchi a sgancio rapido agevolano le operazioni di pulizia in caso di fuoriuscite di campione.
  • Utilizzabili a temperature da 4 a 50 °C in incubatore o camera fredda
  • Per