Stampa…
Sistema di aspirazione fluidi, Biochem VacuuCenter, BVC professional
Fornitore: VACUUBRAND
20727400 20727500 727401 727501 727402 727502
181-0295EA 3370 EUR
181-0295 181-0322 VACU727401 VACU727501 181-0420 181-0421
Sistema di aspirazione fluidi, Biochem VacuuCenter, BVC professional
Il VacuuCenter BVC professional è uno strumento per l'aspirazione e lo smaltimento di liquidi biologici, fornendo livelli eccezionali di comfort e sicurezza per lavorare con materiali biologici e tossici. Un sensore non
a contatto monitora elettronicamente il livello del liquido nella bottiglia di raccolta e previene il traboccamento. Una routine di disinfezione consente l'aspirazione di disinfettanti attraverso un set d’aspirazione manuale e tubazione dopo aver spento la pompa, e quindi supporta i protocolli di sicurezza più rigidi. Il BVC professional con bottiglia in PP da 4 litri con raccordi rapidi a chiusura automatica, minimizza il rischio di trasporto di rifiuti pericolosi e di contaminazione sul posto di lavoro. La versione con bottiglia di vetro borosilicato da 2 litri rivestita consente
all'utente di lavorare con disinfettanti aggressivi come la candeggina al cloro.
  • Potente pompa a membrana chimicamente resistente e di lunga durata per usi universali e in economia
  • Estremamente compatto, a ingombro ridotto e silenzioso: lo strumento ideale per il posto di lavoro
  • Funzionamento semplice grazie alla regolazione elettronica della potenza di aspirazione tramite pannello touch, per aspirazione energica o delicata
  • Flacone di raccolta autoclavabile progettato per ridurre la formazione di aerosol e schiuma
  • Unità predisposta per il collegamento di un secondo manicotto di aspirazione (VHC) per l'utilizzo da parte di due utenti
  • Sensore senza contatto per monitoraggio elettronico del livello del liquido all'interno del flacone di raccolta
  • Procedura di routine per la disinfezione del tubo di aspirazione, per l'estrazione del disinfettante dopo lo spegnimento della pompa
  • Per attività professionali e massima aderenza ai protocolli di sicurezza previsti
Informazioni per l'ordine: sistema di aspirazione fluidi completo di potente pompa a membrana chimicamente resistente, flacone di raccolta, controllo della potenza di aspirazione regolabile mediante pannello touch, sensore di livello del liquido senza contatto, accoppiamenti rapidi (versione in PP da 4 l), set manicotto di aspirazione VHC e filtro protettivo, unità pronta all'uso completa di manuale d'istruzioni. Sono disponibili altri accessori e parti di ricambio; contattare VWR per ulteriori dettagli.