Stampa…
Armadi di sicurezza combinati, tipo 90, K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol.2-90
Fornitore: asecos
30333001 30334001 30335001 30336001
135-1763EA 5290 EUR
135-1763 135-1764 MSGA30335001 135-2584
Armadi di sicurezza combinati, tipo 90, K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol.2-90
Arredi Armadietti per la conservazione
Fireproof safety cabinets, classified type 90 (fire resistant up to 90 minutes), safe, durable, robust and convenient.
Two in one: storage of flammable liquids and aggressive chemicals in one cabinet.
  • Elementi di sicurezza montati esternamente al vano per una maggiore protezione contro la corrosione, facile da pulire
  • Sistema standard di arresto apertura anta (armadio con ante a soffietto), le ante si fermano in qualsiasi posizione (armadio con ante a battente) - rimozione o conservazione comoda e sicura dei contenitori
  • Ante bloccabili con serratura a cilindro (possibilità di integrazione in un sistema di bloccaggio; scomparto sinistro)
  • Ausili di regolazione per la compensazione in caso di pavimenti irregolari
  • Uscita di scarico integrata pronta per il collegamento (NW 75 mm) a un sistema di scarico con un unico ingresso per l'aria di estrazione
Armadio K-PHOENIX Vol.2-90 con anta a soffietto:
La chiusura automatica seriale dell'anta (TSA) sblocca le ante lasciate aperte dopo circa 60 secondi. Segnale acustico e visivo prima della chiusura.
Serial automatic door closing (TSA) releases the arrested door after approx. 60 seconds. Acoustic and visual signal before closing.
• Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
• Fire resistance 90 minutes
• GS approval, CE conformity
• EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certificazioni: Test al fuoco a norma EN 14470-1 per definire il tipo; Resistenza al fuoco di 90 minuti; Omologazione GS, conformità CE; Conformità EN 14727 (arredi da laboratorio).
Informazioni per l'ordine: forniti senza kit di accessori interni. I kit di accessori interni devono essere ordinati in aggiunta. Visitare il sito Web o contattare l'ufficio vendite Avantor per ulteriori informazioni.
Informazioni per l'ordine: prezzi sulla consegna disponibili su richiesta.