Stampa…
Armadi di sicurezza, tipo 90, Q-PEGASUS-90
Fornitore: asecos
30002040 30002041 30002046 30002047 30002048 30002049 30002050 30042040 30042041 30042046 30042047 30042048 30042049 30042050 30074040 30074041 30074046 30074047 30074048 30074049 30074050 30075040 30075041 30075046 30075047 30075048 30075049 30075050
135-1743EA 5450 EUR
135-1743 135-1744 135-2358 135-2359 135-2360 135-2361 135-2362 135-1750 135-1751 135-2371 135-2372 135-2373 135-2374 135-2375 135-1754 135-1755 135-2400 135-2401 135-2402 135-2403 135-2404 135-2405 135-2406 135-2407 135-2408 135-2409 135-2410 135-2411
Armadi di sicurezza, tipo 90, Q-PEGASUS-90
Arredi Armadietti per la conservazione
Armadi di sicurezza antincendio, tipo 90 (resistenza al fuoco fino a 90 minuti), sicuri, di lunga durata, robusti e comodi con base di trasporto e design bicolore dell'armadio. La linea PEGASUS è quasi identica alla linea CLASSIC, con AGT integrato (funzionamento con una sola mano per armadi a doppia anta) e TSA integrato (sistema di arresto apertura anta e chiusura automatica dell'anta).
  • Struttura robusta e di lunga durata: anta a tripla cerniera, elementi di sicurezza montati esternamente al vano per una maggiore protezione contro la corrosione, superficie antigraffio e resistente agli urti, facile da pulire
  • Maneggevolezza - funzionamento con una mano per armadi a doppia anta (AGT)
  • Facile da usare e sicuro - Sistema di arresto apertura anta (standard), per la rimozione o la conservazione comoda e sicura dei contenitori
  • Sempre chiuso - la chiusura automatica dell'anta (TSA) sblocca le ante lasciate aperte dopo circa 60 secondi. Segnale acustico e visivo prima della chiusura
  • Nessun uso non autorizzato - ante bloccabili con serratura a cilindro (possibilità di integrazione di un sistema di bloccaggio) e spia di stato bloccaggio (rosso/verde)
  • Trasporto facile - Base di trasporto integrata con copertura base opzionale amovibile
  • Allineamento semplice - Ausili di regolazione per la compensazione in caso di pavimenti irregolari
  • Messa in funzione rapida - condotti aria integrati pronti per il collegamento (NW 75 mm) a un sistema di scarico
Nuovo look a 2 colori con possibilità di scelta tra 7 colori per lo sportello (su richiesta) senza costi aggiuntivi, per la massima personalizzazione e un aspetto moderno.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certificazioni: Test al fuoco a norma EN 14470-1 per definire il tipo
Resistenza al fuoco di 90 minuti
Omologazione GS, conformità CE
Conformità EN 14727 (arredi da laboratorio).
Informazioni per l'ordine: Fornito senza pacchetti di equipaggiamenti interni. I pacchetti di equipaggiamenti interni devono essere ordinati separatamente. Per ulteriori informazioni consultare il sito web o contattare Avantor.
Informazioni per l'ordine: prezzi sulla consegna disponibili su richiesta.