Stampa…
Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate, Megafuge® 8/8R
Fornitore: Thermo Scientific
75007211 50140775 75007214 50140758 50144445
521-1765EA 3060 EUR
521-1765 521-2059 521-1857 521-1890 521-2060
Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate, Megafuge® 8/8R
Centrifughe Centrifughe da banco
Queste resistenti centrifughe sono disponibili in versioni ventilate o refrigerate e offrono un'eccezionale capacità in un design compatto con un'interfaccia semplice e intelligente.
  • Prestazioni silenziose per un ambiente sicuro e senza stress
  • Funzionamento one-touch con protocolli preimpostati e protezione tramite password
  • Display retroilluminato ad alta visibilità per leggere facilmente i parametri
  • La funzione di sicurezza Auto-Lock ™ a pulsante consente una rapida e facile sostituzione del rotore e un accesso agevole alla camera ai fini della pulizia
  • Opzioni di sigillatura per biocontenimento, tra cui coperchi ClickSeal® certificati per uso con guanti e con una sola mano
  • Modello 8R: potente sistema di refrigerazione con funzione di pre-raffreddamento
La vasta scelta di rotori, 11 per Megafuge® 8 e addirittura 13 per Megafuge® 8R, assicura la flessibilità necessaria a supportare applicazioni in ambito sia clinico che di ricerca. Queste centrifughe sono conformi ai più recenti standard clinici e di sicurezza (IVD).
Informazioni per l'ordine: le unità sono fornite senza rotore. Rotori, adattatori e altri accessori sono disponibili separatamente. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.