Stampa…
Raffreddatori a circolazione, serie F
Fornitore: Julabo GmbH
9620025 9620050 9620100
461-3400EA 2760 EUR
461-3400 461-0768 461-1004
Raffreddatori a circolazione, serie F
Termostati a circolazione Sistemi a circolazione chiusa Termostati a circolazione raffreddanti
Raffreddatori a circolazione ecologici per un minor consumo di acqua di rubinetto, progettati per attività di refrigerazione semplici in cui il funzionamento continuo e affidabile rappresenta un fattore di fondamentale importanza. Il design compatto consente di posizionare le unità sia sopra che sotto il banco del laboratorio. Le unità possono essere utilizzate con acqua, acqua/glicole o Julabo Thermal G. Ideali per il raffreddamento di evaporatori rotanti, strumenti Kjeldahl, celle di misurazione, sistemi di analisi automatizzati, videocamere CCD, polarimetri, rifrattometri, calorimetri e apparati Soxhlet.
  • Unità ecologiche per risparmio di acqua di rubinetto, ideali per attività di raffreddamento di base
  • Tastiera a membrana anti-schizzi con display a LED per la temperatura, con visualizzazione del valore effettivo e impostato (risoluzione di 0,1 °C)
  • Controllo della temperatura PID con parametri di controllo impostati, risoluzione della temperatura di ±0,1 °C
  • Utilizzo semplice mediante regolazione del punto di impostazione a 3 tasti
  • Riempimento e svuotamento semplici, spia di livello riempimento
  • Basso consumo energetico
Portata massima/pressione massima:
F250: 15 L/min, pressione di 350 mbar
F500: 24 L/min, pressione di 500 mbar
F1000: 23 L/min, pressione di 1000 mbar
Informazioni per l'ordine: unità F250 fornita con 2 raccordi portagomma per tubazioni di Ø 8 e 10 mm (collegamento pompa femmina M10×1). Unità F500 e F1000: 2 raccordi portagomma per tubazioni di Ø 8 e 12 mm (collegamento pompa maschio M16×1).
Attenzione: Nota: capacità refrigerante a +20; +10; +5; 0 e −5 °C