Mag-Bind® Plant DNA Plus Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
Il Mag-Bind® Plant DNA 96 Plus Kit consente di isolare in modo rapido e affidabile DNA genomico di alta qualità proveniente da varie specie e tessuti vegetali di difficile lisi e con alto contenuto di polisaccaridi. Il sistema utilizza un tampone per lisi a base CTAB senza il bisogno di cloroformio o altri passaggi con solventi organici. Il sistema di tamponi di lavaggio proprietario elimina polisaccaridi, composti fenolici e inibitori enzimatici da lisati di tessuti vegetali. Il kit è ideato per una preparazione a resa elevata, manuale o completamente automatizzata, di DNA genomico, cloroplastico e mitocondriale. Il Mag-Bind® Plant DNA Plus Kit offre inoltre una maggiore versatilità rispetto ai sistemi basati su piastre di silice, in quanto prevede l'utilizzo di piastre parziali che possono essere potenziate fino al formato a 24 pozzetti con l'apposito supporto magnetico. Il protocollo semplice può essere facilmente adattato alla maggior parte delle piattaforme per Liquid Handling automatizzato. Il DNA purificato è adatto per PCR, qPCR, digestione con agenti di restrizione, applicazioni di ibridizzazione e altre applicazioni più complesse.
- Procedura semplice, rapida e affidabile
- Rese riproducibili di DNA puro e pronto all'uso
- Adattabile alla maggior parte di piattaforme robotizzate per Liquid Handling