Mag-Bind® PX Blood RNA 96 Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
Il Mag-Bind® PX Blood RNA Kit consente di isolare l'RNA totale da 2,5 ml di sangue intero, conservato in provette PAXgene® Blood RNA. I campioni di sangue stabilizzati vengono prima centrifugati, quindi i pellet di acidi nucleici vengono lavati e nuovamente raccolti. Dopo il lavaggio, il pellet di acido nucleico viene disciolto in un tampone di risospensione a formulazione speciale. A questo punto, i campioni possono essere trasferiti in piastre da 96 pozzetti in dispositivi robotizzati per Liquid Handling e processori magnetici. L'RNA intatto di alta qualità può essere isolato in meno di 90 minuti.