Stampa…
VWR® VAPOUR-Line, Autoclavi verticali
Fornitore: VWR Collection
481-0689EA 13669.86 EUR
481-0689 481-0690 481-0691 481-0692 481-0693 481-0694 481-0695 481-0696 481-0727 481-0728
VWR® VAPOUR-Line, Autoclavi verticali
Sterilizzatori Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
Le autoclavi VAPOUR-Line sono progettate per applicazioni in laboratorio, ad esempio per liquidi in recipienti aperti o semichiusi, strumenti e solidi, sterilizzazione di rifiuti e di elementi non imbustati.
  • Dotati di un sensore di temperatura flessibile PT100 di serie
  • Dotati di un controller a microprocessore con 5 programmi preimpostati
  • Meccanismo di blocco di sicurezza a norma TÜV e blocco termico a norma EN DIN 61010-2-43
  • Estrazione dell'aria mediante gravità
  • Scarico della condensa integrato, con raffreddamento ad acqua e controllo della temperatura
  • Chip di memoria integrato per la memorizzazione di massimo 150 cicli (possibilità di stampa successiva)
Tutti i modelli VAPOUR-Line 80 e 135 generano il vapore direttamente all'interno della camera. Gli elementi riscaldanti si trovano sotto la base della camera in modo da non toccare l'acqua di alimentazione, preservare la loro durata e impedire la contaminazione dovuta a rifiuti differenziati, flaconi rotti o altro. Gli elementi sono protetti dal surriscaldamento mediante un limitatore di temperatura.
I modelli VAPOUR-Line 80M e 135M sono dotati di un efficiente sistema di raffreddamento dell'aria per la sterilizzazione del liquido che velocizza il raffreddamento del 40% rispetto ai modelli standard.
Interfaccia RS485.
Per stabilire il modello e le caratteristiche più adatti all'applicazione, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.