Stampa…
E.Z.N.A.® Plant RNA Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
R6827-01 R6827-00 R6827-02
R6827-01EA 313 EUR
R6827-01 R6827-00 R6827-02
E.Z.N.A.® Plant RNA Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
L'E.Z.N.A.® Plant RNA Kit offre un metodo rapido e comodo per isolare l'RNA totale da diversi tipi di campioni vegetali. Il kit comprende una colonna di omogeneizzazione per la filtrazione e l'omogeneizzazione di lisati cellulari vegetali viscosi mediante centrifuga, in combinazione con la colonna di rotazione HiBind® RNA per la purificazione dell'RNA. Tutti i contaminanti, inclusi polisaccaridi e composti fenolici, vengono efficacemente rimossi. L'RNA purificato può essere utilizzato per la maggior parte delle applicazioni downstream quali RT-PCR, analisi Northern blotting, visualizzazione differenziale e selezione poly(A)+ RNA.
  • RNA di alta qualità in 30 minuti
  • Senza estrazioni organiche
  • RNA purificato ideale per la maggior parte delle applicazioni