Stampa…
E.Z.N.A.® Total RNA Kit II
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
R6934-01 R6934-00 R6934-02
R6934-01EA 271 EUR
R6934-01 R6934-00 R6934-02
E.Z.N.A.® Total RNA Kit II
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
L'E.Z.N.A.® Total RNA Kit II è progettato per isolare l'RNA cellulare totale dai tessuti ricchi di fibre e grassi quali muscolo scheletrico, cuore, cervello e tessuti adiposi. Rispetto alle altre procedure standard con colonna a base di silice, l'E.Z.N.A.® Total RNA Kit II offre maggiore resa e migliore qualità dell'RNA da tutti i tipi di tessuto. Il kit combina la lisi a base di fenolo/guanidina e la purificazione con membrana di silice della tecnologia per RNA per fornire un metodo rapido e semplice dell'isolamento dell'RNA totale da qualsiasi campione di tessuto. L'RNA purificato con il metodo E.Z.N.A.® Total RNA è pronto per applicazioni quali RT-PCR, Northern blotting, purificazione poly A+ RNA (mRNA), protezione da nucleasi e traslazione in vitro.
  • RNA di alta qualità in 40 minuti
  • Tamponi ottimizzati per garantire la riproducibilità dei risultati
  • Adatto a tutti i tipi di campioni biologici
  • RNA purificato adatto per la maggior parte delle applicazioni downstream