Stampa…
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
D6950-01 D6950-02 D6950-00
D6950-01EA 230 EUR
D6950-01 D6950-02 D6950-00
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il plasmide isolato con le normali procedure di purificazione contiene generalmente alti livelli di endotossine (note anche come lipopolisaccaridi o LPS) che possono interferire notevolmente con esperimenti di transfezione downstream. L'E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Mini Kit II prevede un efficace passaggio di rimozione delle endotossine nella procedura di purificazione del plasmide per produrre plasmidi di alta qualità (<0,1 EU/µg) per una transfezione efficace. Le cellule batteriche vengono lisate utilizzando il metodo con lisi alcalina-SDS. Il lisato cellulare purificato viene quindi trattato con reagente ETR per rimuovere efficacemente le endotossine. Dopo aver regolato le condizioni di legame, il lisato cellulare viene applicato alla colonna HiBind® DNA e il DNA purificato viene infine eluito dalla membrana della colonna.
  • Endotossine notevolmente ridotte (<0,1 EU/µg)
  • Senza precipitazione di resina, soluzioni o alcol
  • Protocolli veloci, semplici e vantaggiosi