Stampa…
Colonne per HPLC, Purospher® STAR RP-18 con endcapping
Fornitore: Merck
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
1.50036.0001EA 731 EUR
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
Colonne per HPLC, Purospher® STAR RP-18 con endcapping
Colonne cromatografiche
Sviluppo rapido del metodo di campioni complessi nella gamma di pH da 1,5 a 10,5 a fasi mobili e temperature diverse.
Colonne per HPLC Purospher® STAR RP-18 con endcapping per usi universali. Composti chelanti di base, neutri e metallici separabili semplicemente con fasi mobili semplici, naturalmente senza scodamento dei picchi. Grazie alle prestazioni e alla stabilità eccellenti, Purospher® STAR RP-18 con endcapping offre la massima flessibilità nello sviluppo del metodo. È possibile sviluppare metodi sicuri nell'intera gamma di pH da 1,5 a 10,5. L'elevata stabilità del pH fino a 10,5 consente la separazione dei composti fortemente basici con eluenti alcalini. La combinazione di silice ad elevata purezza, le caratteristiche di ritenzione precisa, l'eccellente stabilità del pH fino a 10,5 e la compatibilità con tutte le fasi mobili acquose, rendono la colonna Purospher® STAR RP-18 con endcapping uno strumento dalle prestazioni precise e imbattibili, utilizzabile praticamente in tutte le applicazioni per questa gamma di prodotti.
  • Silice di altissima purezza (99,999%) per un'eccellente simmetria dei picchi
  • Alta efficienza di separazione
  • Risultati assolutamente riproducibili tra cicli e lotti
  • Completa selettività RP
  • Senza collasso delle fasi quando si utilizzano fasi mobili molto acquose
  • Buona compatibilità per applicazioni LC-MS
Queste cartucce LiChroCART® richiedono un manu-CART® (codice prodotto 1.51486.0001), che può essere utilizzato per contenere una cartuccia precolonna con o senza precolonna da 4×4 mm. Le colonne LiChroCART® da 250×10 mm richiedono l'uso del prodotto manu-CART® 10 con codice prodotto 1.51419.0001. Le colonne LiChroCART® corte possono essere ordinate come set, compreso il portacartuccia e la cartuccia corrispondenti, o come pacchetto di 3 cartucce senza portacartuccia. I singoli codici prodotto per la cartuccia sono i seguenti: portacartuccia LiChroCART® (1.50227.0001) per cartuccia da 30 mm e portacartuccia LiChroCART® (1.50226.0001) per cartuccia da 55 mm.
Le colonne Hibar® RT cono complete di endfitting. Quando si utilizza una precolonna con una colonna Hibar® RT, si consiglia l'utilizzo del portacartuccia precolonna con codice prodotto 1.51487.0001 per cartucce precolonna da 4×4 LiChroCART®.