Stampa…
Colonne HPLC, Purospher® STAR RP-8 con endcapping
Fornitore: Merck
1.50031.0001 1.50032.0001 1.50033.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50270.0001 1.50271.0001 1.50272.0001 1.50274.0001 1.51453.0001 1.51454.0001 1.50171.7220 1.51916.0001 1.51917.0001
1.50031.0001EA 724 EUR
1.50031.0001 1.50032.0001 1.50033.0001 1.50035.0001 1.50038.0001 1.50270.0001 1.50271.0001 1.50272.0001 1.50274.0001 1.51453.0001 1.51454.0001 1.50171.7220 1.51916.0001 1.51917.0001
Colonne HPLC, Purospher® STAR RP-8 con endcapping
Colonne cromatografiche
Le colonne Purospher® STAR RP-8 con endcapping, come le colonne Purospher® STAR RP-18 con endcapping, sono basate su silice ad elevata purezza e su una copertura quasi completa della superficie. Perciò, le colonne Purospher® STAR RP-8 forniscono un’eccellente simmetria dei picchi per composti acidi, basici oltre che chelanti, massima efficienza della colonna in termini di numero di piastre teoriche ed eccezionale stabilità con pH da 1,5 a 10,5. Inoltre, le colonne Purospher® STAR RP-8 con endcapping offrono una vasta applicabilità. Poiché il sorbente è meno idrofobo rispetto al tipoMore Product Information