Stampa…
Mag-Bind® Viral DNA/RNA 96 Kit
Fornitore: OMEGA BIO-TEK
M6246-01 M6246-02 M6246-03
M6246-01EA 361 EUR
M6246-01 M6246-02 M6246-03
Mag-Bind® Viral DNA/RNA 96 Kit
Reagenti per acidi nucleici Kit e reagenti per la purificazione degli acidi nucleici
Il Mag-Bind® Viral DNA/RNA Kit è progettato per l'isolamento rapido e affidabile di RNA e DNA virali provenienti da sangue intero, siero, plasma, saliva e altri fluidi corporei. La tecnologia con sfere magnetiche Mag-Bind® consente una purificazione di acidi nucleici di alta qualità in grado di eliminare proteine, nucleasi e altre impurità. In aggiunta, per un adattamento semplice ai sistemi automatizzati, la procedura può essere inoltre opportunamente proporzionata per consentire la purificazione da diverse quantità di materiali iniziali. L'acido nucleico purificato è pronto per l'uso diretto in applicazioni downstream, quali amplificazione o altre reazioni enzimatiche.
  • Isolamento rapido di DNA ed RNA virali di alta qualità e pronto all'uso
  • Nessun impiego di fenolo/cloroformio
  • Purificazione di quantità diverse di materiale iniziale
  • Purificazione riproducibile di DNA ed RNA da diversi campioni