Stampa…
VWR®, Tute per camere bianche resistenti ai prodotti chimici, tipo 4/5/6
Fornitore: VWR Collection
113-8231EA 742 EUR
113-8231 113-8232 113-8233 113-8234 113-8235 113-8236
VWR®, Tute per camere bianche resistenti ai prodotti chimici, tipo 4/5/6
Indumenti usa e getta
Tuta antistatica, monouso realizzata in pellicola microporosa con rete in nylon tra la pellicola e la base che conferisce una resistenza aggiuntiva al materiale.
  • Con cappuccio
  • Chiusura a zip con risvolto
  • Polsini, vita e caviglie elasticizzati
  • Cuciture sigillate con nastro verde scuro (impermeabili)
  • Antistatiche
  • Confezionate singolarmente
L'indumento traspirante offre protezione contro polveri chimiche, vernici spray, amianto e altre polveri volanti. Per l'uso in tutti gli ambienti non pericolosi che richiedono protezione da sporco, detriti, schizzi eMore Product Information