Stampa…
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5-ether
H0983-1G H0983-25G H0983-5G
TCIAH0983-1GEA 76 EUR
TCIAH0983-1G TCIAH0983-25G TCIAH0983-5G
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥96.0% (by GC)
2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5
Formula: C₁₁H₂₂O₆
Peso molecolare: 250,29 g/mol
Punto di ebollizione: 107°C
MDL Number: MFCD00192215
CAS Number: 75507-25-4
EINECS: 278-222-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22f0eefaecf52ce02d67e719700d546478a132fe&vid=22f0eefaecf52ce02d67e719700d546478a132fe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %