Potassio dicromato solution_standardised 0.025 N aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dicromato di potassio
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011367
Formula:
K₂Cr₂O₇ Peso molecolare: 294.18 g/mol Punto di ebollizione: 500 Punto di fusione: 398 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011367 CAS Number: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07790 |