Stampa…
2-Ethoxyethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M1251-25ML M1251-500ML
TCIAM1251-25MLEA 16 EUR
TCIAM1251-25ML TCIAM1251-500ML
2-Ethoxyethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Ethoxyethyl methacrylate
Formula: C₈H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 93°C
Flash Pt: 72°C
MDL Number: MFCD00009249
CAS Number: 2370-63-0
EINECS: 219-135-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=543352a1803af3bf7e8b4534d1bee3fb8a269249&vid=543352a1803af3bf7e8b4534d1bee3fb8a269249&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %