Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 235°C Punto di fusione: -40°C Flash Pt: 118°C |
MDL Number:
MFCD00008590 CAS Number: 97-90-5 EINECS: 202-617-2 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Acid Value | max. 0.5 |