Stampa…
Trimetilamina ∼28% (w/w) ∼4.3 mol/L in water
Fornitore: TCI
Pericolo
T0464-25ML T0464-500ML
TCIAT0464-25MLEA 17 EUR
TCIAT0464-25ML TCIAT0464-500ML
Trimetilamina ∼28% (w/w) ∼4.3 mol/L in water
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
Punto di ebollizione: 30 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0,85 to 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 3°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008327
CAS Number: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5591e14b9e32e2d34918ad382bcd7050f23cb5f&vid=f5b8f4a12cb7334a45c577c9c38879a250788549&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 28.0 to 31.0 w/w%