Stampa…
5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 5-Bromobenzothiophene
B3762-5G B3762-1G
TCIAB3762-5GEA 103 EUR
TCIAB3762-5G TCIAB3762-1G
5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
5-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Peso molecolare: 213,1 g/mol
Punto di ebollizione: 107°C
MDL Number: MFCD03069318
CAS Number: 4923-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bcbdabad5c575d7b9fd6c5ab02067f7b73b60b91&vid=bcbdabad5c575d7b9fd6c5ab02067f7b73b60b91&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C