Stampa…
2,4-Dibromothiophene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D4146-5G D4146-1G
TCIAD4146-5GEA 75 EUR
TCIAD4146-5G TCIAD4146-1G
2,4-Dibromothiophene ≥90.0% (by GC)
2,4-Dibromothiophene
Formula: C₄H₂Br₂S
Peso molecolare: 241,93 g/mol
Punto di ebollizione: 97°C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043889
CAS Number: 3140-92-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbc87258cf8bbcf5f871d8ba6e1f3a6eab89e9b2&vid=fbc87258cf8bbcf5f871d8ba6e1f3a6eab89e9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %