Stampa…
Metacrilato di isobutile ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
M0132-25ML M0132-500ML
TCIAM0132-25MLEA 17 EUR
TCIAM0132-25ML TCIAM0132-500ML
Metacrilato di isobutile ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Metacrilato di isobutile
Formula: C₈H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 155°C
Flash Pt: 42°C
MDL Number: MFCD00008931
CAS Number: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
UN: 2283
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=749eb8a1de8d50513c8575f3a291612943413537&vid=749eb8a1de8d50513c8575f3a291612943413537&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %