Sodio nitrato 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Attenzione
|
3770-01EA
162.54
EUR
3770-01
3770-07
3770-09
Sodio nitrato 99,0, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio nitrato
Formula:
NaNO₃ Peso molecolare: 84.99 g/mol Punto di ebollizione: 380 Punto di fusione: 308 Densità: 2.26 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS Number: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≥99.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 5.5 - 8.3 |
ACS - Assay (NaNO₃) | ≥99.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 5.5 - 8.3 |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Iodate (IO₃) | ≤5 ppm |
ACS- Nitrite (NO₂) | ≤0.001 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤5 ppm |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
ACS - Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |