Stampa…
di-Sodio tetraborato decaidrato 99.5-105.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Pericolo
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
7457-20EA 594.98 EUR
7457-20 7457-06
di-Sodio tetraborato decaidrato 99.5-105.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
di-Sodio tetraborato decaidrato
Formula: Na₂B₄O₇·10H₂O
Peso molecolare: 381,37 g/mol
Punto di ebollizione: 1575 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 742 °C
Densità: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149193
CAS Number: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Visualizza i codici
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂B₄O₇·10H₂O) 99.5 - 105.0 %
ACS - pH of 0.01M Solution at 25°C 9.15 - 9.20
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
CHIRALPAK® - Registered trademark of Daicel Chemical Industries Ltd.