Stampa…
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2615-5G C2615-25G
TCIAC2615-5GEA 39 EUR
TCIAC2615-5G TCIAC2615-25G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Punto di ebollizione: 71°C
MDL Number: MFCD03412200
CAS Number: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9675336075703fec99e9d563128400fe0aefc8ca&vid=b8783674d8228451c39218751e38e6b3a98bbad1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C