2-Bromo-5-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrNO₄ Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 178…180 °C |
MDL Number:
MFCD00134558 CAS Number: 943-14-6 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |