Stampa…
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-tolualdehyde, 4-Fluoro-o-tolualdehyde, 4-Fluoro-o-tolylaldehyde
F0793-1G F0793-5G
TCIAF0793-1GEA 16 EUR
TCIAF0793-1G TCIAF0793-5G
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
4-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 62°C
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD02261764
CAS Number: 63082-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&vid=ab0bccb8f21070cec6c33345e8dbd40017060095&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %