Stampa…
3-Cyano-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2608-5G C2608-1G
TCIAC2608-5GEA 128 EUR
TCIAC2608-5G TCIAC2608-1G
3-Cyano-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Cyano-4-methylpyridine
Formula: C₇H₆N₂
Punto di ebollizione: 111°C
MDL Number: MFCD00234272
CAS Number: 5444-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b6bbedf3df51d2080e7511957ef69e6345688a&vid=f5b6bbedf3df51d2080e7511957ef69e6345688a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C