Stampa…
Calcio cloruro diidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
Synonyms: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1318.1000EA 188.25 EUR
1318.1000 1318.0100
Calcio cloruro diidrato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Calcio cloruro diidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 176 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
CAS Number: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Visualizza i codici
Assay min. 99.0 %
Ammonium (NH4) max. 0.005 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Magnesium (Mg) max. 0.05 %
Sodium (Na) max. 0.01 %
Strontium (Sr) max. 0.05 %
Insoluble in Water max. 0.005 %
Oxidizing Substances (as NO3) max. 0.003 %
pH of 5% Solution at 20°C 4.5 - 6.5
Sulfate (SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5