Stampa…
Eptano (miscela di isomeri), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
8085.9200EA 4001.61 EUR
8085.9200 8085.1000
Eptano (miscela di isomeri), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Eptano (miscela di isomeri)
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Peso molecolare: 100,2 g/mol
Punto di ebollizione: 97…98 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –90,5 °C
Densità: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009544
CAS Number: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=18fa3a32c866e2756b69d65d34e44ed27348d98e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Boiling Range 94 - 99 °C