Stampa…
Potassium ≥99.95% (metals basis), solid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Breakseal ampoule
45842.03 45842.06
45842.03EA 166 EUR
45842.03 45842.06
Potassium ≥99.95% (metals basis), solid
Potassium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-09-7 Physical Form: Sealed in breakseal ampoules Odour: Odourless UN No.: 2257 MDL No.: MFCD00133776
Formula: K
Punto di ebollizione: 760 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 63 °C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133776
CAS Number: 7440-09-7
EINECS: 231-119-8
UN: 2257
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07763